Läs mer
Sampling Systems™ SteriWare™ Engångstratt för flytande
Produktkod. 30286532 Handla allt Sampling Systems Produkter
Diameter (metrisk) Överst:
100 mm
200 mm
250 mm
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 100
Paket med 20
Paket med 50
Produktkod. 30286532
Brand: Sampling Systems™ 8370H250
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för laboratorier, farmaceutiska miljöer, renrum och kemisk tillverkning. Sampling Systems™ SteriWare™ Disponibel flytande tratt kommer individuellt förpackad efter att ha formats och packats i ett klass 100 000 renrum.
  • Constructed of HDPE
  • Moulded and packed in a Class 100,000 Cleanroom
  • Individually bagged
  • Made from FDA, EC 1935/2004 and EU 10/2011 conforming material
  • BSE/TSE free
  • Full batch traceability
  • Available pre-sterilized (SAL 10-6)
  • No cross contamination
  • No cleaning required
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 250 mm
Diameter (metrisk) skaft 40 mm
Material HDPE
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Graderad No
Sterilitet Icke-steril
Produkttyp Filling Funnel (Liquid)