Läs mer
Sampling Systems™ SteriWare™ Engångs pulvertratt
Handla allt Sampling Systems Produkter
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
- Gjuten och förpackad i ett klass 100 000 renrum
- Individuellt förpackad
- Tillverkad av material som överensstämmer med FDA, EC 1935/2004 och EU 10/2011
- BSE/TSE-fri
- Full satsspårbarhet
- Tillgänglig försteriliserad (SAL 10 -6 )
- Ingen korskontaminering
- Ingen rengöring krävs
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Överst | 200 mm |
| Diameter (metrisk) skaft | 40 mm |
| Material | HDPE |
| Kvantitet | 10 Pk. |
| Sterilitet | Sterila |