Läs mer
Sampling Systems™ SteriWare™ Engångs pulvertratt
Handla allt Sampling Systems Produkter
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
- Moulded and packed in a Class 100,000 Cleanroom
- Individually bagged
- Made from FDA, EC 1935/2004 and EU 10/2011 conforming material
- BSE/TSE free
- Full batch traceability
- Available pre-sterilized (SAL 10-6)
- No cross contamination
- No cleaning required
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Överst | 250 mm |
| Diameter (metrisk) skaft | 40 mm |
| Material | HDPE |
| Autoklaveringsbar | Not Autoclavable |
| Graderad | No |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Produkttyp | Filling Funnel (Powders) |