Läs mer
Sampling Systems™ SteriWare™ Engångs pulvertratt
Produktkod. 30286535 Handla allt Sampling Systems Produkter
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 30286535
Brand: Sampling Systems™ 8111H250S
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av kemiskt resistent, livsmedelsgodkänd HDPE. Sampling Systems™ SteriWare™ Engångspulvertratt är idealisk för överföring och provtagning av pulver.
  • Moulded and packed in a Class 100,000 Cleanroom
  • Individually bagged
  • Made from FDA, EC 1935/2004 and EU 10/2011 conforming material
  • BSE/TSE free
  • Full batch traceability
  • Available pre-sterilized (SAL 10-6)
  • No cross contamination
  • No cleaning required
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 250 mm
Diameter (metrisk) skaft 40 mm
Material HDPE
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Graderad No
Sterilitet Sterila
Produkttyp Filling Funnel (Powders)