Läs mer
Sampling Systems™ SteriWare™ Engångs pulvertratt
BIOPHARMA
Produktkod. p-7138876 Handla allt Sampling Systems Produkter
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 15330664
Brand: Sampling Systems™ 8111H200S
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av kemiskt resistent, livsmedelsgodkänd HDPE. Sampling Systems™ SteriWare™ Engångspulvertratt är idealisk för överföring och provtagning av pulver.
  • Gjuten och förpackad i ett klass 100 000 renrum
  • Individuellt förpackad
  • Tillverkad av material som överensstämmer med FDA, EC 1935/2004 och EU 10/2011
  • BSE/TSE-fri
  • Full satsspårbarhet
  • Tillgänglig försteriliserad (SAL 10 -6 )
  • Ingen korskontaminering
  • Ingen rengöring krävs
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 200 mm
Diameter (metrisk) skaft 40 mm
Material HDPE
Kvantitet 10 Pk.
Sterilitet Sterila