Läs mer
Sampling Systems™ SteriWare™ Engångspulverspatel
Handla allt Sampling Systems Produkter
Längd (metrisk):
230 mm
330 mm
Färg:
Blått
Rött
Vitt
Material:
HDPE
Polypropen
Polystyren
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- Gjuten och förpackad i ett klass 100 000 renrum
- Individuellt förpackad
- Tillverkad av material som överensstämmer med FDA, EC 1935/2004 och EU 10/2011
- BSE/TSE-fri
- Full satsspårbarhet
- Tillgänglig försteriliserad (SAL 10 -6 )
- Lämplig för användning i ATEX Zonerna 0, 1 och 2
- Finns i 2 olika storlekar och en mängd olika färger
- Ingen korskontaminering
- Ingen rengöring krävs
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 150 mm blad |
| Sterilitet | Sterila |
| Färg | Blått |
| Produkttyp | Engångsspatel |
| Bredd (metrisk) | 19 mm |
| Inkluderar | 100 spatlar |
| Material | Polypropen |
| Längd (metrisk) | 230 mm |