Läs mer
Sampling Systems™ SteriWare™ Engångssäckprovtagare
Handla allt Sampling Systems Produkter
Bredd (metrisk):
14 mm
25 mm
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- Individuellt förpackad
- Tillverkad av material som överensstämmer med FDA, EC 1935/2004 och EU 10/2011
- BSE/TSE-fri
- Full satsspårbarhet
- Lämplig för användning i ATEX områden
- Tillgänglig försteriliserad (SAL 10 -6 )
Specifikationer
Specifikationer
| Material | HDPE |
| Sterilitet | Sterila |
| Längd (metrisk) | 400 mm |
| Bredd (metrisk) | 25 mm |