Läs mer
Sampling Systems™ SteriWare™ Engångsprovskedar
Handla allt Sampling Systems Produkter
Kapacitet (metrisk):
3 ml
10 ml
Färg:
Blått
Rött
Vitt
Längd (metrisk):
173 mm
185 mm
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- Gjuten och förpackad i ett klass 100 000 renrum
- Individuellt förpackad
- Tillverkad av material som överensstämmer med FDA, EC 1935/2004 och EU 10/2011
- BSE/TSE-fri
- Full satsspårbarhet
- Tillgänglig försteriliserad (SAL 10 -6 )
- Ingen korskontaminering
- Ingen rengöring krävs
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 100/kartong |
| Sterilitet | Sterila |
| Kapacitet (metrisk) | 10 ml |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Produkttyp | Sked |
| Material | Polystyren |
| Längd (metrisk) | 185 mm |