Läs mer
Sampling Systems™ SteriWare™ Engångsprovskedar
BIOPHARMA
Produktkod. 15859461 Handla allt Sampling Systems Produkter
Kapacitet (metrisk):
3 ml
10 ml
Färg:
Blått
Rött
Vitt
Längd (metrisk):
173 mm
185 mm
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 15859461
Brand: Sampling Systems™ 8088A10
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Sampling Systems™ SteriWare™ Engångsprovtagningsskedar är en serie billiga engångsskedar som möjliggör snabb och effektiv ytprovtagning av pulver och granulat.
  • Gjuten och förpackad i ett klass 100 000 renrum
  • Individuellt förpackad
  • Tillverkad av material som överensstämmer med FDA, EC 1935/2004 och EU 10/2011
  • BSE/TSE-fri
  • Full satsspårbarhet
  • Tillgänglig försteriliserad (SAL 10 -6 )
  • Ingen korskontaminering
  • Ingen rengöring krävs
Specifikationer
Sterilitet Icke-steril
Kapacitet (metrisk) 10 ml
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Produkttyp Sked
Material Polystyren
Längd (metrisk) 185 mm