Läs mer
Sampling Systems™ SteriWare™ Engångsfackprovtagare
BIOPHARMA
Produktkod. 12712467 Handla allt Sampling Systems Produkter
Kapacitet (metrisk):
100 ml
170 ml
500 ml
Längd (metrisk):
620 mm
970 mm
1000 mm
Diameter (metrisk):
25 mm
40 mm
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Produktkod. 12712467
Brand: Sampling Systems™ 8073H1000S
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för att ta en enda komposit från toppen, mitten och botten av din puderbädd. Sampling Systems™ SteriWare™ Engångsslitsprovtagare är idealiska för att ta ett tvärsnittsprov på flera nivåer från pulver och granulat.
  • Monteras och packas i ett klass 100 000 renrum
  • Individuellt förpackad
  • Tillverkad av FDA, EC 1935/2004 och EU 10/2011 som överensstämmer med HDPE
  • BSE/TSE-fri
  • Full satsspårbarhet
  • Tillgänglig försteriliserad (SAL 10 -6 )
  • Lämplig för användning i ATEX områden
  • Tryck in provtagaren i produkten och se till att provtagaren är i stängt läge
  • Efter att ha lämnat provtagaren i flera sekunder för att tillåta pulver att komma in, vrid handtaget för att stänga provtagaren
  • Lägg provet i en lämplig behållare
  • Ingen korskontaminering
  • Ingen rengöring krävs
Specifikationer
Produkttyp Engångsfackprovtagare
Material HDPE
Inkluderar 20 per förpackning
Kapacitet (metrisk) 170 ml
Sterilitet Sterila
Diameter (metrisk) 25 mm
Längd (metrisk) 970 mm