Läs mer
Sampling Systems™ SteriWare™ Engångsfackprovtagare
Handla allt Sampling Systems Produkter
Kapacitet (metrisk):
100 ml
170 ml
500 ml
Längd (metrisk):
620 mm
970 mm
1000 mm
Diameter (metrisk):
25 mm
40 mm
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Beskrivning
- Monteras och packas i ett klass 100 000 renrum
- Individuellt förpackad
- Tillverkad av FDA, EC 1935/2004 och EU 10/2011 som överensstämmer med HDPE
- BSE/TSE-fri
- Full satsspårbarhet
- Tillgänglig försteriliserad (SAL 10 -6 )
- Lämplig för användning i ATEX områden
- Tryck in provtagaren i produkten och se till att provtagaren är i stängt läge
- Efter att ha lämnat provtagaren i flera sekunder för att tillåta pulver att komma in, vrid handtaget för att stänga provtagaren
- Lägg provet i en lämplig behållare
- Ingen korskontaminering
- Ingen rengöring krävs
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Engångsfackprovtagare |
| Material | HDPE |
| Inkluderar | 20 per förpackning |
| Kapacitet (metrisk) | 500 ml |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Diameter (metrisk) | 40 mm |
| Längd (metrisk) | 1000 mm |