Läs mer
Sampling Systems™ SteriWare™ HDPE engångspulvertjuv
BIOPHARMA
Produktkod. 11985437 Handla allt Sampling Systems Produkter
Kapacitet (metrisk):
10 ml
20 mL
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Produktkod. 11985437
Brand: Sampling Systems™ 8060H520
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för att ta representativa prover från kända platser i bulkpulvret. Pulver fångas i provtagaren och dras enkelt ut och töms.
Nyckelfunktioner:
  • Monteras och packas i ett klass 100 000 renrum
  • Individuellt förpackad
  • Tillverkad av FDA, EC 1935/2004 och EU 10/2011 som överensstämmer med HDPE
  • BSE/TSE-fri
  • Full satsspårbarhet
  • Tillgänglig försteriliserad (SAL 10 -6 )
  • Lämplig för användning i ATEX områden
  • Finns i en mängd olika längder och spetsstorlekar
Drift:
  • Sätt in provtagaren i produkten och se till att spetsen är inuti provtagarens kropp.
  • Dra upp kroppen på önskat djup för att exponera spetsen. Provet kommer att falla in runt spetsen.
  • Tryck ner provtagarens kropp för att fånga provet.
  • Ta bort provtagaren från produkten.
Varför använda en SteriWare™ Engångsprovtagare?
  • Ingen korskontaminering - alla SteriWare™ enheter kan användas direkt från väskan.
  • Ingen rengöring - Till skillnad från en återanvändbar provtagare kan du använda en SteriWare™ produkt direkt. Detta eliminerar behovet av kostsam rengöringsvalidering.
  • Hög kvalitet - Vår SteriWare™ produkterna tillverkas/gjuts/förpackas i ett klass 100 000 renrum i England. Se produktens certifikat om överensstämmelse och tekniska specifikationer för mer information.
  • Fullständig dokumentation - Vi kan tillhandahålla fullständig batchspecifik dokumentation för alla SteriWare™ produkter. Detta inkluderar certifikat om överensstämmelse och certifikat om bestrålning (i tillämpliga fall). Batchnumret är tydligt tryckt på varje påse och kartong.
  • Kostnadseffektiv - Ta bort behovet av rengöringsvalidering genom att byta till en SteriWare™ enheten sparar tid och pengar.
  • Finns steril - De flesta SteriWare™ produkter finns försteriliserade av Gamma eller Electron Beam till SAL10 -6 . Se specifikationsbladet för mer information.
Specifikationer
Produkttyp Pulvertjuv
Material HDPE
Typ av handtag HDPE
Kapacitet (metrisk) 20 mL
Disponibel Engångsbruk
Sterilitet Icke-steril
Certifikat och efterlevnad Överensstämmer med FDA CFR 177.1520, EU-föreskrifter 10/2011, EG-förordningar 1935/2004
För användning med (applikation) Idealisk för att ta representativa prover från kända platser i bulkpulvret
Längd (metrisk) 500 mm