Läs mer
Sampling Systems™ SteriWare™ HDPE engångspulvertjuv
Handla allt Sampling Systems Produkter
Kapacitet (metrisk):
10 ml
20 ml
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Description
Nyckelfunktioner:
- Monteras och packas i ett klass 100 000 renrum
- Individuellt förpackad
- Tillverkad av FDA, EC 1935/2004 och EU 10/2011 som överensstämmer med HDPE
- BSE/TSE-fri
- Full satsspårbarhet
- Tillgänglig försteriliserad (SAL 10 -6 )
- Lämplig för användning i ATEX områden
- Finns i en mängd olika längder och spetsstorlekar
Drift:
- Sätt in provtagaren i produkten och se till att spetsen är inuti provtagarens kropp.
- Dra upp kroppen på önskat djup för att exponera spetsen. Provet kommer att falla in runt spetsen.
- Tryck ner provtagarens kropp för att fånga provet.
- Ta bort provtagaren från produkten.
Varför använda en SteriWare™ Engångsprovtagare?
- Ingen korskontaminering - alla SteriWare™ enheter kan användas direkt från väskan.
- Ingen rengöring - Till skillnad från en återanvändbar provtagare kan du använda en SteriWare™ produkt direkt. Detta eliminerar behovet av kostsam rengöringsvalidering.
- Hög kvalitet - Vår SteriWare™ produkterna tillverkas/gjuts/förpackas i ett klass 100 000 renrum i England. Se produktens certifikat om överensstämmelse och tekniska specifikationer för mer information.
- Fullständig dokumentation - Vi kan tillhandahålla fullständig batchspecifik dokumentation för alla SteriWare™ produkter. Detta inkluderar certifikat om överensstämmelse och certifikat om bestrålning (i tillämpliga fall). Batchnumret är tydligt tryckt på varje påse och kartong.
- Kostnadseffektiv - Ta bort behovet av rengöringsvalidering genom att byta till en SteriWare™ enheten sparar tid och pengar.
- Finns steril - De flesta SteriWare™ produkter finns försteriliserade av Gamma eller Electron Beam till SAL10 -6 . Se specifikationsbladet för mer information.
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Pulvertjuv |
| Material | HDPE |
| Typ av handtag | HDPE |
| Kapacitet (metrisk) | 10 ml |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Sterilitet | Sterila |
| Certifikat och efterlevnad | Överensstämmer med FDA CFR 177.1520, EU-föreskrifter 10/2011, EG-förordningar 1935/2004 |
| För användning med (applikation) | Idealisk för att ta representativa prover från kända platser i bulkpulvret |
| Längd (metrisk) | 500 mm |