Läs mer
Sampling Systems™ SteriWare™ HDPE engångsfackprovtagare
Handla allt Sampling Systems Produkter
Kapacitet (metrisk):
100 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Beskrivning
Nyckelfunktioner:
- Monteras och packas i ett klass 100 000 renrum
- Individuellt förpackad
- Tillverkad av FDA, EC 1935/2004 och EU 10/2011 som överensstämmer med HDPE
- BSE/TSE-fri
- Full satsspårbarhet
- Tillgänglig försteriliserad (SAL 10 -6 )
- Lämplig för användning i ATEX områden
- Finns i 2 olika längder
Drift:
- Tryck in provtagaren i produkten. Se till att provtagaren är i stängt läge.
- Vrid handtaget för att öppna upp skårorna.
- Efter att ha lämnat provtagaren i flera sekunder för att tillåta pulver att komma in, vrid handtaget för att stänga förstärkaren.
- Ta bort provtagaren från produkten.
- Skjut ut den inre stången ur det yttre röret.
- Lägg provet i en lämplig behållare.
Varför använda en SteriWare™ Engångsprovtagare?
- Ingen korskontaminering - alla SteriWare™ enheter kan användas direkt från väskan.
- Ingen rengöring - Till skillnad från en återanvändbar provtagare kan du använda en SteriWare™ produkt direkt. Detta eliminerar behovet av kostsam rengöringsvalidering.
- Hög kvalitet - Vår SteriWare™ produkterna tillverkas/gjuts/förpackas i ett klass 100 000 renrum i England. Se produktens certifikat om överensstämmelse och tekniska specifikationer för mer information.
- Fullständig dokumentation - Vi kan tillhandahålla fullständig batchspecifik dokumentation för alla SteriWare™ produkter. Detta inkluderar certifikat om överensstämmelse och certifikat om bestrålning (i tillämpliga fall). Batchnumret är tydligt tryckt på varje påse och kartong.
- Kostnadseffektiv - Ta bort behovet av rengöringsvalidering genom att byta till en SteriWare™ enheten sparar tid och pengar.
- Finns steril - De flesta SteriWare™ produkter finns försteriliserade av Gamma eller Electron Beam till SAL10 -6 . Se specifikationsbladet för mer information.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Multilevel Slot Sampler |
| Material | HDPE |
| Kapacitet (metrisk) | 500 ml |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Sterilitet | Sterila |
| Certifikat och efterlevnad | Överensstämmer med FDA CFR 177.1520, EU-föreskrifter 10/2011, EG-förordningar 1935/2004 |
| För användning med (applikation) | Idealisk för att ta snabba multilevel, tvärsnittsprover från pulver och granulat |
| Längd (metrisk) | 986 mm |