Läs mer
Sampling Systems™ SteriWare™ HDPE engångsfackprovtagare
BIOPHARMA
Produktkod. p-8495017 Handla allt Sampling Systems Produkter
Kapacitet (metrisk):
100 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Produktkod. 12702467
Brand: Sampling Systems™ 8073H500S
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för att ta ett multilevel, tvärsnittsprov från pulver och granulat. Engångsslotsprovtagaren tar en enda komposit från toppen, mitten och botten av din puderbädd.
Nyckelfunktioner:
  • Monteras och packas i ett klass 100 000 renrum
  • Individuellt förpackad
  • Tillverkad av FDA, EC 1935/2004 och EU 10/2011 som överensstämmer med HDPE
  • BSE/TSE-fri
  • Full satsspårbarhet
  • Tillgänglig försteriliserad (SAL 10 -6 )
  • Lämplig för användning i ATEX områden
  • Finns i 2 olika längder
Drift:
  • Tryck in provtagaren i produkten. Se till att provtagaren är i stängt läge.
  • Vrid handtaget för att öppna upp skårorna.
  • Efter att ha lämnat provtagaren i flera sekunder för att tillåta pulver att komma in, vrid handtaget för att stänga provtagaren.
  • Ta bort provtagaren från produkten.
  • Skjut ut den inre stången ur det yttre röret.
  • Lägg provet i en lämplig behållare.
Varför använda en SteriWare™ Engångsprovtagare?
  • Ingen korskontaminering - alla SteriWare™ enheter kan användas direkt från väskan.
  • Ingen rengöring - Till skillnad från en återanvändbar provtagare kan du använda en SteriWare™ produkt direkt. Detta eliminerar behovet av kostsam rengöringsvalidering.
  • Hög kvalitet - Vår SteriWare™ produkterna tillverkas/gjuts/förpackas i ett klass 100 000 renrum i England. Se produktens certifikat om överensstämmelse och tekniska specifikationer för mer information.
  • Fullständig dokumentation - Vi kan tillhandahålla fullständig batchspecifik dokumentation för alla SteriWare™ produkter. Detta inkluderar certifikat om överensstämmelse och certifikat om bestrålning (i tillämpliga fall). Batchnumret är tydligt tryckt på varje påse och kartong.
  • Kostnadseffektiv - Ta bort behovet av rengöringsvalidering genom att byta till en SteriWare™ enheten sparar tid och pengar.
  • Finns steril - De flesta SteriWare™ produkter finns försteriliserade av Gamma eller Electron Beam till SAL10 -6 . Se specifikationsbladet för mer information.
Specifikationer
Produkttyp Multilevel Slot Sampler
Material HDPE
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Disponibel Engångsbruk
Sterilitet Sterila
Certifikat och efterlevnad Överensstämmer med FDA CFR 177.1520, EU-föreskrifter 10/2011, EG-förordningar 1935/2004
För användning med (applikation) För sammanhängande och lite fritt flytande puder
Längd (metrisk) 620 mm