Läs mer
Sampling Systems™ SteriWare™ HDPE PharmaScoops™
Handla allt Sampling Systems Produkter
Kapacitet (metrisk):
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- De Sampling Systems sortimentet av engångsskopor har designats och tillverkats speciellt för hygieniska industrier.
- Kulorna är gjorda av HDPE av livsmedelskvalitet och används i stor utsträckning inom läkemedels-, livsmedels- och kemisk industri.
- Alla SteriWare™ PharmaScoops™ tillverkas och packas i ett renrum i Storbritannien.
- Du kan använda en SteriWare™ PharmaScoop™ för provtagning och dispensering av pulver och granulat.
- De finns i apotek, laboratorier och produktionsområden över hela världen.
- Våra högkvalitativa skopor levereras individuellt förpackade och finns i både sterila och icke-sterila versioner.
- Denna HDPE-version ger överlägsen kemisk beständighet jämfört med många andra plastkvaliteter.
- Våra sterila, engångsskopor (spadar) är perfekta för provtagning, laboratorie- och produktionsarbete.
- Varje skopa är individuellt förpackad i en speciell högkvalitativ påse.
- Hela scoop-sortimentet tillverkas och packas sedan in i ett klass 10 000 renrum för att säkerställa renhet.
- Packa helt enkelt upp skopan och använd direkt från påsen.
- Tillverkad av lätt HDPE.
- Detta är FDA och EU-kompatibelt med full batchspårbarhet.
- Materialet är BSE/TSE-fritt.
- Den sterila versionen är SAL 10 -6
- Brett utbud av storlekar från 30 ml till 1000 ml
- Provtagning och dispensering görs enkelt när du använder en SteriWare™ HDPE PharmaScoop™ från Sampling Systems .
Specifikationer
Specifikationer
| Sterilitet | Sterila |
| Kapacitet (metrisk) | 500 ml |
| Färg | Genomskinligt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Material | HDPE |