Läs mer
Sampling Systems™ SteriWare™ HDPE PharmaScoops™
BIOPHARMA
Produktkod. p-7239884 Handla allt Sampling Systems Produkter
Kapacitet (metrisk):
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 17544576
Brand: Sampling Systems™ 8045H60
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Provtagning och dispensering av pulver och granulat görs enkelt när du använder SteriWare™ HDPE PharmaScoops™ .
  • De Sampling Systems sortimentet av engångsskopor har designats och tillverkats speciellt för hygieniska industrier.
  • Kulorna är gjorda av HDPE av livsmedelskvalitet och används i stor utsträckning inom läkemedels-, livsmedels- och kemisk industri.
  • Alla SteriWare™ PharmaScoops™ tillverkas och packas i ett renrum i Storbritannien.
  • Du kan använda en SteriWare™ PharmaScoop™ för provtagning och dispensering av pulver och granulat.
  • De finns i apotek, laboratorier och produktionsområden över hela världen.
  • Våra högkvalitativa skopor levereras individuellt förpackade och finns i både sterila och icke-sterila versioner.
  • Denna HDPE-version ger överlägsen kemisk beständighet jämfört med många andra plastkvaliteter.
  • Våra sterila, engångsskopor (spadar) är perfekta för provtagning, laboratorie- och produktionsarbete.
  • Varje skopa är individuellt förpackad i en speciell högkvalitativ påse.
  • Hela scoop-sortimentet tillverkas och packas sedan in i ett klass 10 000 renrum för att säkerställa renhet.
  • Packa helt enkelt upp skopan och använd direkt från påsen.
  • Tillverkad av lätt HDPE.
  • Detta är FDA och EU-kompatibelt med full batchspårbarhet.
  • Materialet är BSE/TSE-fritt.
  • Den sterila versionen är SAL 10 -6
  • Brett utbud av storlekar från 30 ml till 1000 ml
  • Provtagning och dispensering görs enkelt när du använder en SteriWare™ HDPE PharmaScoop™ från Sampling Systems .
Specifikationer
Sterilitet Icke-steril
Kapacitet (metrisk) 60 ml
Färg Genomskinligt
Disponibel Engångsbruk
Material HDPE