Läs mer
Sampling Systems™ SteriWare™ Skopor med långa handtag
Handla allt Sampling Systems Produkter
Kapacitet (metrisk):
25 ml
50 ml
100 ml
Färg:
Rött
Vitt
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Beskrivning
- SteriWare™ Skopor med långa handtag är det idealiska verktyget för att nå in i djupa behållare.
- SteriWare™ Skopor med långa handtag är idealiska för dispensering eller provtagning av pulver och granulat eller allmän skopa.
- Handtagets längd är 300 mm.
- Det extra långa handtaget hjälper operatörerna att hålla händerna borta från produkten.
- Det långa 300 mm handtaget gör att du kan nå till svåråtkomliga ställen.
- Den andra fördelen med ett långt handtag är att det gör skopan mer synlig om den lämnas kvar i pudret.
- Den röda versionen hjälper detta ytterligare i linje med HACCP-riktlinjerna.
- De är alla tillverkade och förpackade i ett renrum för att säkerställa renhet och minska partikelförorening.
- Vårt sortiment av skopor för engångsbruk är idealiska för användning i laboratoriet, produktionen och lagret.
- Bara packa upp och använda.
- Tillverkad av högkvalitativ HDPE som överensstämmer med de senaste livsmedelskraven från FDA och EU.
- BSE-fri.
- Finns steril (SAL 10 -6 ) och icke-steril.
- 25, 50 och 100 ml skovolym.
- Andra storlekar på begäran
Specifikationer
Specifikationer
| Sterilitet | Sterila |
| Kapacitet (metrisk) | 50 ml |
| Färg | Rött |
| Längd (metriskt) handtag | 300 mm |
| Material | HDPE |