Läs mer
Sampling Systems™ SteriWare™ Skopor med långa handtag
BIOPHARMA
Produktkod. p-7239859 Handla allt Sampling Systems Produkter
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
Färg:
Rött
Vitt
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. 17524636
Brand: Sampling Systems™ 8341H25S
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Eliminera risken för korskontaminering vid provtagning av pulver med SteriWare™ Skopor med långa handtag. Denna sterila skopa är idealisk för användning inom läkemedels-, kemi- och livsmedelsindustrin. Det ergonomiska långa handtaget håller operatörens händer borta från produkten vilket minskar risken för kontaminering.
  • SteriWare™ Skopor med långa handtag är det idealiska verktyget för att nå in i djupa behållare.
  • SteriWare™ Skopor med långa handtag är idealiska för dispensering eller provtagning av pulver och granulat eller allmän skopa.
  • Handtagets längd är 300 mm.
  • Det extra långa handtaget hjälper operatörerna att hålla händerna borta från produkten.
  • Det långa 300 mm handtaget gör att du kan nå till svåråtkomliga ställen.
  • Den andra fördelen med ett långt handtag är att det gör skopan mer synlig om den lämnas kvar i pudret.
  • Den röda versionen hjälper detta ytterligare i linje med HACCP-riktlinjerna.
  • De är alla tillverkade och förpackade i ett renrum för att säkerställa renhet och minska partikelförorening.
  • Vårt sortiment av skopor för engångsbruk är idealiska för användning i laboratoriet, produktionen och lagret.
  • Bara packa upp och använda.
  • Tillverkad av högkvalitativ HDPE som överensstämmer med de senaste livsmedelskraven från FDA och EU.
  • BSE-fri.
  • Finns steril (SAL 10 -6 ) och icke-steril.
  • 25, 50 och 100 ml skovolym.
  • Andra storlekar på begäran
Specifikationer
Sterilitet Sterila
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Färg Vitt
Längd (metriskt) handtag 300 mm
Material HDPE