Läs mer
Sampling Systems™ SteriWare™ Mikrospatlar
BIOPHARMA
Produktkod. 17514566 Handla allt Sampling Systems Produkter
Kapacitet (metrisk):
0,3 ml
0,5 ml
2 ml
Färg:
Blått
Rött
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 17514566
Brand: Sampling Systems™ 8015NB170S
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
SteriWare™ Micro-Spatulas är idealiska för engångsapplikationer inom läkemedels-, kemisk- och annan hygienindustri.
  • Mikrospatlarna för engångsbruk är idealiska för ett brett utbud av aktiviteter inklusive provtagning, dispensering och mätning av små mängder pulver och granulat.
  • De smala bladen ger dig total kontroll och möjliggör användning i små utrymmen som flaskor.
  • Engångsspateln är idealisk när kostsam rengöring och rengöringsvalidering behöver undvikas.
  • Packa helt enkelt upp provtagaren och använd den.
  • Den har tillverkats i en kontrollerad ren miljö (klass 100 000 renrum).
  • De finns i vitt, blått och rött.
  • Färgade versioner är idealiska om du är orolig för att lämna det i pudret - de kan lätt ses.
  • Används av läkemedels-, livsmedels- och kemiföretag runt om i världen.
  • Tillverkad av högkvalitativ PS, PP eller HDPE som överensstämmer med de senaste livsmedelsstandarderna, EC och FDA-standarder.
  • Sterility Assurance Level (SAL) på 10 -6
  • BSE/TSE-fri.
  • Satsintyg om överensstämmelse tillhandahålls.
Specifikationer
Sterilitet Sterila
Kapacitet (metrisk) 0,5 ml
Färg Blått
Disponibel Engångsbruk