Läs mer
Sampling Systems™ SteriWare™ Mikrospatlar
Handla allt Sampling Systems Produkter
Kapacitet (metrisk):
0,3 ml
0,5 ml
2 ml
Färg:
Blått
Rött
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- Mikrospatlarna för engångsbruk är idealiska för ett brett utbud av aktiviteter inklusive provtagning, dispensering och mätning av små mängder pulver och granulat.
- De smala bladen ger dig total kontroll och möjliggör användning i små utrymmen som flaskor.
- Engångsspateln är idealisk när kostsam rengöring och rengöringsvalidering behöver undvikas.
- Packa helt enkelt upp provtagaren och använd den.
- Den har tillverkats i en kontrollerad ren miljö (klass 100 000 renrum).
- De finns i vitt, blått och rött.
- Färgade versioner är idealiska om du är orolig för att lämna det i pudret - de kan lätt ses.
- Används av läkemedels-, livsmedels- och kemiföretag runt om i världen.
- Tillverkad av högkvalitativ PS, PP eller HDPE som överensstämmer med de senaste livsmedelsstandarderna, EC och FDA-standarder.
- Sterility Assurance Level (SAL) på 10 -6
- BSE/TSE-fri.
- Satsintyg om överensstämmelse tillhandahålls.
Specifikationer
Specifikationer
| Sterilitet | Sterila |
| Kapacitet (metrisk) | 0,3 ml |
| Färg | Rött |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Material | Polystyren |