Läs mer
Sampling Systems™ SteriWare™ Mikrospatlar
BIOPHARMA
Produktkod. 12927935 Handla allt Sampling Systems Produkter
Kapacitet (metrisk):
0,3 ml
0,5 ml
2 ml
Färg:
Rött
Vitt
Material:
HDPE
Polystyren
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 12927935
Brand: Sampling Systems™ 8015H170
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillåter att prover tas från mycket små behållare som flaskor med dess smala provtagningsblad. Sampling Systems™ SteriWare™ Micro-Spatulas är idealiska för hantering av små mängder pulver och granulat.
  • Gjuten och förpackad i ett klass 100 000 renrum
  • Individuellt förpackad
  • Tillverkad av material som överensstämmer med FDA, EC 1935/2004 och EU 10/2011
  • BSE/TSE-fri
  • Full satsspårbarhet
  • Tillgänglig försteriliserad (SAL 10 -6 )
  • Olika bladbredder tillgängliga. Idealisk för små flaskor eller provbehållare
  • Finns även i HDPE för extra kemikaliebeständighet
Specifikationer
Sterilitet Icke-steril
Kapacitet (metrisk) 2 ml
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Bredd (metrisk) 13 mm
Material HDPE
Längd (metrisk) 170 mm