Läs mer
Sampling Systems™ SteriWare™ Mikrospatlar
Handla allt Sampling Systems Produkter
Kapacitet (metrisk):
0,3 ml
0,5 ml
2 ml
Färg:
Rött
Vitt
Material:
HDPE
Polystyren
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- Gjuten och förpackad i ett klass 100 000 renrum
- Individuellt förpackad
- Tillverkad av material som överensstämmer med FDA, EC 1935/2004 och EU 10/2011
- BSE/TSE-fri
- Full satsspårbarhet
- Tillgänglig försteriliserad (SAL 10 -6 )
- Olika bladbredder tillgängliga. Idealisk för små flaskor eller provbehållare
- Finns även i HDPE för extra kemikaliebeständighet
Specifikationer
Specifikationer
| Sterilitet | Icke-steril |
| Kapacitet (metrisk) | 2 ml |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Bredd (metrisk) | 13 mm |
| Material | HDPE |
| Längd (metrisk) | 170 mm |