Läs mer
Sampling Systems™ SteriWare Pincett med flera grepp
Handla allt Sampling Systems Produkter
Längd (metrisk):
203 mm
300 mm
303 mm
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Beskrivning
- Tillverkad av livsmedelsgodkänd polystyren
- Individuellt förpackad för att förhindra korskontaminering
- 100 % tillverkad och förpackad i ett renrum
- Finns i både steril och icke-steril
Specifikationer
Specifikationer
| Tipsstil | Tandad, platt |
| Längd (engelska) | 8 tum |
| Material | Polystyren |
| Längd (metrisk) | 203 mm |
| Produkttyp | Pincett |
| Kvantitet (antal per ärende) | 50 pincett/Cs. |
| Sterilitet | Sterila |
| Stil | Gjuten |