Läs mer
Sampling Systems™ SteriWare Pincett med flera grepp
Produktkod. 17942062 Handla allt Sampling Systems Produkter
Längd (metrisk):
203 mm
300 mm
303 mm
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Produktkod. 17942062
Brand: Sampling Systems™ 8270A200
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
SteriWare multi-grip pincett kan användas som vanlig pincett, men har också en extra greppfunktion som möjliggör enkel och säker hantering av små flaskor och behållare.
  • Tillverkad av livsmedelsgodkänd polystyren
  • Individuellt förpackad för att förhindra korskontaminering
  • 100 % tillverkad och förpackad i ett renrum
  • Finns i både steril och icke-steril
Specifikationer
Tipsstil Tandad, platt
Längd (engelska) 8 tum
Material Polystyren
Längd (metrisk) 203 mm
Produkttyp Pincett
Kvantitet (antal per ärende) 50 pincett/Cs.
Sterilitet Icke-steril
Stil Gjuten