Läs mer
Sampling Systems™ SteriWare™ Pulvertjuv
Handla allt Sampling Systems Produkter
Längd (metrisk):
500 mm
1500 mm
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
2 ml
3 ml
20 ml
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Beskrivning
- Den sterila engångspulvertjuven är idealisk för att ta representativa prover från kända platser i bulkpulvret.
- Dessa provtagare finns i två bekväma längder och fyra provvolymer.
- Engångsprovtagare för Powder Thief finns sterila eller icke-sterila.
- Monteras och packas i ett renrum.
- Individuellt förpackad.
- Designad för engångsbruk.
- Tillverkad av HDPE som överensstämmer med FDA och EU.
- BSE/TSE-fri.
- Full batchspårbarhet.
- Finns som gammabestrålad steril (SAL 10 -6 ).
Specifikationer
Specifikationer
| Material | HDPE |
| Kapacitet (metrisk) | 20 ml |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Förpackningstyp | Individuellt förpackad |
| Längd (metrisk) | 1500 mm |