Läs mer
Sampling Systems™ SteriWare™ Röd engångs PharmaScoop™
Handla allt Sampling Systems Produkter
Kapacitet (metrisk):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2,5 l
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
Beskrivning
- Gjuten och förpackad i ett klass 100 000 renrum
- Individuellt förpackad i ultrastark förpackning med lättöppnad design
- Tillverkad av material som överensstämmer med FDA, EC 1935/2004 och EU 10/2011
- BSE/TSE-fri
- Full satsspårbarhet
- Tillgänglig försteriliserad (SAL 10 -6 )
- Stort utbud av olika storlekar tillgängliga
- God tillverkningssed (GMP ) för att hålla händerna borta från produkten så mycket som möjligt
- Placerade det ergonomiska handtaget högt upp på skopan
- Ingen korskontaminering
- Ingen rengöring krävs
Specifikationer
Specifikationer
| Sterilitet | Sterila |
| Kapacitet (metrisk) | 60 ml |
| Färg | Rött |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Produkttyp | Engångsskopa |
| Inkluderar | Individuellt förpackad |
| Material | Polystyren |