Läs mer
Sampling Systems™ SteriWare™ Säck- och påseprovtagare
BIOPHARMA
Produktkod. 17554686 Handla allt Sampling Systems Produkter
Diameter (metrisk) Ytterbotten:
25 mm
45 mm
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 17554686
Brand: Sampling Systems™ 8688H330S
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Steril SteriWare™ Säck- och påsprovtagare är de idealiska verktygen för snabbt kvalitetskontrollarbete. Tryck helt enkelt in i säcken för att ta provet av pulver och granulat. Tillverkad av högkvalitativ HDPE med ett vasst blad.
  • De SteriWare™ Sack and Bag Sampler är perfekt för att ta prover från säckar och påsar.
  • Denna provtagare är idealisk för snabba kvalitetskontroller genom säckarnas sidor.
  • De SteriWare™ Sack Sampler finns i två diametrar, den smala är idealisk för fritt flytande pulver och för små produkter som pepparkorn är provtagaren med stor diameter mer lämpad för provtagning av nötter och bönor.
  • De SteriWare™ Sack Sampler har ett ergonomiskt handtag och specialdesignat blad.
  • Under provtagningen måste operatören hålla en påse eller flaska över den bakre änden av provtagaren för att fånga upp pulvret eller granulerna när de glider genom provtagaren.
  • Tillverkad av högkvalitativ HDPE som är livsmedels- och FDA-kompatibel kvalitet.
  • BSE/TSE-fri.
  • Fullständig batchdokumentation och certifiering tillhandahålls.
  • Individuellt förpackade och säljs i ekonomiska kartonger om 100 st.
Specifikationer
Material HDPE
Sterilitet Sterila
Förpackningstyp Låda
Kvantitet 100 Pk.
Diameter (metrisk) Ytterbotten 25 mm
Längd (metrisk) 325 mm