Läs mer
Sampling Systems™ SteriWare™ Skrapa
Handla allt Sampling Systems Produkter
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Bredd (metrisk):
75 mm
Beskrivning
- Gjuten och förpackad i ett klass 100 000 renrum
- Individuellt förpackad
- Tillverkad av material som överensstämmer med FDA, EC 1935/2004 och EU 10/2011
- BSE/TSE-fri
- Finns i 2 storlekar
- Full satsspårbarhet
- Tillgänglig försteriliserad (SAL 10 -6 )
- Ingen korskontaminering
- Ingen rengöring krävs
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Engångsskrapa |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Färg | Naturlig |
| Inkluderar | Individuellt förpackad |
| Längd (metrisk) | 225 mm |
| Material | HDPE |