Läs mer
Sampling Systems™ SteriWare™ Engångsproduktion och provtagningsskopor
BIOPHARMA
Produktkod. 17524626 Handla allt Sampling Systems Produkter
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 30
Paket med 40
Produktkod. 17524626
Brand: Sampling Systems™ 8286A25
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa SteriWare™ Engångsproduktion och provtagningspulver Skopor är idealiska för provtagning, produktion och laboratoriearbete. Hela sortimentet är tillverkat enligt högsta standard.
  • SteriWare™ plattbottnade pulverskopor är fristående skopor för engångsbruk avsedda för användning i GMP tillverkningsområden.
  • De är perfekta för provtagning och dispensering av pulver och granulat.
  • Dessa pulverskopor tillverkas i ett renrum enligt högsta standard.
  • Allt från den ergonomiska designen till den klassledande dokumentationen betyder att dessa är den idealiska skopan för användning i läkemedels- och livsmedelsfabriker.
  • Den robusta designen och det ergonomiska handtaget gör att de är enkla och bekväma att använda.
  • Alla pulverskopor är individuellt förpackade och finns i både sterila och icke-sterila versioner.
  • Välj helt enkelt din skostorlek, packa upp och använd.
  • SteriWare™ Skopor kan användas som volymetriska skopor genom att jämna ut överflödigt pulver för att ge dig den angivna inställda volymen.
  • De finns i en mängd olika storlekar från 25 ml (0,9 oz.) till 1000 ml (36 oz.).
  • Använd direkt från påsen.
  • De robusta, ergonomiska handtagen har designats så att de kan användas upprepade gånger.
  • Om du mäter pulver efter skopa, ta bort överflödigt pulver för att ge en exakt volym.
  • Tillverkad av livsmedelskvalitet PS.
  • Uppfyller de senaste FDA- och EU-kraven.
  • BSE/TSE-fri.
Specifikationer
Sterilitet Icke-steril
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Disponibel Engångsbruk
Bredd (metrisk) 38 mm
Material Polystyren
Längd (metrisk) 137 mm