Läs mer
Sampling Systems™ SteriWare™ Engångsproduktion och provtagningsskopor
Handla allt Sampling Systems Produkter
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 30
Paket med 40
Beskrivning
- SteriWare™ plattbottnade pulverskopor är fristående skopor för engångsbruk avsedda för användning i GMP tillverkningsområden.
- De är perfekta för provtagning och dispensering av pulver och granulat.
- Dessa pulverskopor tillverkas i ett renrum enligt högsta standard.
- Allt från den ergonomiska designen till den klassledande dokumentationen betyder att dessa är den idealiska skopan för användning i läkemedels- och livsmedelsfabriker.
- Den robusta designen och det ergonomiska handtaget gör att de är enkla och bekväma att använda.
- Alla pulverskopor är individuellt förpackade och finns i både sterila och icke-sterila versioner.
- Välj helt enkelt din skostorlek, packa upp och använd.
- SteriWare™ Skopor kan användas som volymetriska skopor genom att jämna ut överflödigt pulver för att ge dig den angivna inställda volymen.
- De finns i en mängd olika storlekar från 25 ml (0,9 oz.) till 1000 ml (36 oz.).
- Använd direkt från påsen.
- De robusta, ergonomiska handtagen har designats så att de kan användas upprepade gånger.
- Om du mäter pulver efter skopa, ta bort överflödigt pulver för att ge en exakt volym.
- Tillverkad av livsmedelskvalitet PS.
- Uppfyller de senaste FDA- och EU-kraven.
- BSE/TSE-fri.
Specifikationer
Specifikationer
| Sterilitet | Icke-steril |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Bredd (metrisk) | 80 mm |
| Material | Polystyren |
| Längd (metrisk) | 237 mm |