Läs mer
Sampling Systems™ SteriWare™ Steril HDPE engångspulvertjuv
BIOPHARMA
Produktkod. 11965636 Handla allt Sampling Systems Produkter
Längd (metrisk):
500 mm
1000 mm
Kapacitet (metrisk):
50 pmol RNA per reaktion
5 mL
10 mL
20 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Produktkod. 11965636
Brand: Sampling Systems™ 8060H1010S
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Sampling Systems™ SteriWare™ Steril HDPE Disposable Powder Thief är idealisk för att ta representativa prover från kända platser i bulkpulvret.
  • Monteras och packas i ett renrum
  • Individuellt förpackad
  • Tillverkad av HDPE enligt FDA eller EU
  • Tillgänglig som gammabestrålad steril (SAL 10 -6 )
  • BSE/TSE-fri
  • Full batchspårbarhet
  • Lämplig för användning i ATEX zonerna 0, 1 och 2
  • Korskontamineringsrisken är eliminerad - enheten kan användas direkt från påsen
  • Ingen rengöring krävs före eller efter provtagning
  • Ingen rengöringsvalidering (detta är mycket dyrt att installera och köra)
  • Tillverkad i en renrumsmiljö av klass 100 000 (kontrollera individuella provtagningsbeskrivningar)
  • Sinnesro
  • Lämplig för alla industrier (läkemedel, livsmedel, kemi, kosmetika, bioteknik etc.)
  • Lämplig för användning i ATEX Zonerna 0, 1 och 2
  • Finansiell
  • Spara tid och pengar (det kommer att kosta mer att rengöra en återanvändbar provtagare än att köpa en engångsprovtagare)
Specifikationer
Material HDPE
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Sterilitet Sterila
Diameter (metrisk) 21 mm
Längd (metrisk) 1000 mm