Läs mer
United Scientific™ Omrörningsstavar med gummipolis
Produktkod. 11779779 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Längd (metrisk):
254 mm
Diameter (metrisk):
6 mm
Längd (engelska):
10 tum
Diameter (engelska):
0,23 tum
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Produktkod. 11779779
Brand: United Scientific™ 0636956
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Omrörarstavar av glas levereras med redan monterade gummipoliser.
  • Gummipolisman fäst på glasstaven underlättar skrapning och blandning.
  • Omrörarstavar är gjorda av mjukt flintglas.
  • Båda ändarna brandpolerade och rundade.
  • Poliser är gjorda av naturgummi.
  • Förmonterad.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Klart
Diameter (engelska) 0,23 tum
Mått (L x B x H) 11,5 x 4 x 0,5 tum.
För användning med (applikation) Används för att hjälpa till att överföra rester av fällningar eller fasta ämnen från insidan eller bägare, kolvar eller andra glasytor
Inkluderar Gummipoliser på ända
Längd (engelska) 10 tum
Diameter (metrisk) 6 mm
Längd (metrisk) 254 mm
Material Glas
Kvantitet 12 st
Form Sfär
Typ Omrörningsbar