Läs mer
Seward™ Stomacher™ Lab Blenderpåsar
Produktkod. 10668165
Kapacitet (metrisk):
5 till 80 ml
80 till 400 ml
Beskrivning:
Fyrkantig botten, Med sil
Fyrkantig botten, Standard
Fyrkantig botten, Standard, Ingen sil eller stängning
Fyrkantig botten, Stängning
Rund botten, Standard
Rund botten; Stängning
Rund botten; med Sil
Antal per förpackning:
200
250
500
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Paket med 250
Paket med 500
Produktkod. 10668165
Brand: Seward™ BA6041/CLR
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De Stomacher™ Påssortimentet har utformats för att uppfylla alla tillämpningar från provblandning, silning och förvaring, inklusive påsar utformade för omfattande blandning och små prover för biovetenskapliga tillämpningar.
  • Seward Stomacher påssortimentet är tillverkat av högkvalitativt jungfruligt LDPE-granulat av livsmedelskvalitet extruderat till 65 μm filmtjocklek
  • Kraftiga påsar finns även för provtagning med stor volym 80 μm filmtjocklek; Sterila (gamma-bestrålade) polyetenpåsar; Förslutningspåsar har trådstängningsremsa över påsens övre del för korttidsförvaring.
  • Silpåsar har inre plastnät för att göra det enkelt att pipettera från prover som producerar en stor mängd skräp
  • Enkammarpåsar för användning i labbblandare; inre sterilitet säkerställd med proprietär avrivbar steril barriärtopp på dospåsar
  • Mycket genomskinligt och punkteringsbeständigt jungfruligt extruderat rörmaterial av polyeten
  • Riv helt enkelt den perforerade änden längs påsens ovansida, ta bort påsen och öppna med Seward påsöppnare, för in materialet som ska analyseras och bearbetas
  • Påsar tillgängliga för provstorlek 25ul - 4500ml
‡För utgående modell 400 (14-550-5G, -5H). Väskor för modell 400C kan också användas i modell 400.
Specifikationer
Beskrivning Fyrkantig botten, Stängning
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (metrisk) 80 till 400 ml
Förslutningstyp Platt Tråd
Färg Klart
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Att förbereda, lagra och transportera prover i mikrobiologisk provberedning
För användning med (utrustning) Stomacher 400 och alla andra 400ml paddelblandare
Material Polyeten
Sterilitet Sterila
Tjocklek (metrisk) 65μ m
Antal per förpackning 250
Steriliseringsmetod Gammabestrålad
Mått (L x B) 305mm x 177mm
Längd (metrisk) 305 mm
Bredd (metrisk) 177 mm
Produkttyp Lab Blenderpåsar