Läs mer
Seward™ Stomacher™ Lab Blenderpåsar
Kapacitet (metrisk):
5 till 80 ml
80 till 400 ml
Beskrivning:
Fyrkantig botten, Med sil
Fyrkantig botten, Standard
Fyrkantig botten, Standard, Ingen sil eller stängning
Fyrkantig botten, Stängning
Rund botten, Standard
Rund botten; Stängning
Rund botten; med Sil
Antal per förpackning:
200
250
500
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Paket med 250
Paket med 500
Beskrivning
- Seward Stomacher påssortimentet är tillverkat av högkvalitativt jungfruligt LDPE-granulat av livsmedelskvalitet extruderat till 65 μm filmtjocklek
- Kraftiga påsar finns även för provtagning med stor volym 80 μm filmtjocklek; Sterila (gamma-bestrålade) polyetenpåsar; Förslutningspåsar har trådstängningsremsa över påsens övre del för korttidsförvaring.
- Silpåsar har inre plastnät för att göra det enkelt att pipettera från prover som producerar en stor mängd skräp
- Enkammarpåsar för användning i labbblandare; inre sterilitet säkerställd med proprietär avrivbar steril barriärtopp på dospåsar
- Mycket genomskinligt och punkteringsbeständigt jungfruligt extruderat rörmaterial av polyeten
- Riv helt enkelt den perforerade änden längs påsens ovansida, ta bort påsen och öppna med Seward påsöppnare, för in materialet som ska analyseras och bearbetas
- Påsar tillgängliga för provstorlek 25ul - 4500ml
‡För utgående modell 400 (14-550-5G, -5H). Väskor för modell 400C kan också användas i modell 400.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Rund botten; med Sil |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Kapacitet (metrisk) | 80 till 400 ml |
| Förslutningstyp | Hold (Håll) |
| Färg | Klart |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (applikation) | Att förbereda, lagra och transportera prover i mikrobiologisk provberedning |
| För användning med (utrustning) | Stomacher 400 och alla andra 400ml paddelblandare |
| Material | Polyeten |
| Sterilitet | Sterila |
| Visa mer |