Läs mer
Eppendorf™ Förvaringslådor
Handla allt Eppendorf Produkter
Håller:
100 kryogena rör med invändiga gängor
25 rör (15 ml)
25 rör (5 mL) med skruvlock
25 rör (5 ml)
64 rör (1 till 2 ml)
81 kryogena rör (1 till 2 ml) med skruvlock
81 kryogena rör (3 mL) med skruvlock
81 kryogena rör (4 till 5 ml) med skruvlock
9 rör (25 ml)
9 rör (50 mL), 4 rör (15 mL)
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 3
Paket med 4
Beskrivning
- Flexibla och optimerade kombinationsmöjligheter för de olika boxformaten
- Behåller formen vid frystemperatur på -86 °C för provförvaring eller autoklavering i 20 minuter vid 121 C °för sterilisering
- Pålitlig individuell alfanumerisk lasermärkt kod tilldelad varje provplats
- Minimerar allokeringsfel
- Ger läsbarhet med hög kontrast
- Står kvar permanent
- Fem extra inskriptionsetiketter på locket möjliggör användarspecifik märkning
- Passar alla typiska rörformat: kryogena rör, mikrocentrifugrör, 15 och 50 ml koniska rör och andra laboratoriekärl
- 15 mL och 50 mL koniska rörlådor med ventilationsöppningar för en jämnt fördelad frysprocess
- Förhindrar rörskador eller brott, vilket ofta observeras vid infrysning av långa rörformat i slutna lådor
- Kompatibel med vanliga fryshyllsystem och de olika varianterna av inre galler
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Förvaringslåda |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Håller | 81 kryogena rör (3 mL) med skruvlock |
| Material | Polypropen |
| Positioner | 81 |
| Staplingsbar | Ja |
| Antal ställ | 9 x 9 |
| Antal per förpackning | 2 pcs. |
| Höjd (metrisk) | 76.2 mm |
| Höjd (engelska) | 3 tum |