Läs mer
Thermo Scientific™ Förvaringsrör
Typ:
Cryo Cane Coder
Kryoförvaringsrör
Design:
Kodare
Standard
Stegad
Längd (metrisk):
29 cm
30 cm
Ej tillämpligt
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 12
Paket med 50
Beskrivning
Lagra Thermo Scientific™ Nalgene™ eller Thermo Scientifc™ Nunc™ kryolagringsrör i Thermo Scientific™ Förvaringsrör, tillgängliga i standardformat eller stegformat för att rymma en mängd olika ampullstorlekar och -designer.
- Kan förvara rör skyddade med Thermo Scientific™ CryoFlex™ slang
- Kompatibel med färgkodare som fästs i änden av käppen och kan skrivas på för snabb identifiering och lagerhantering
Specifikationer
Specifikationer
| Design | Standard |
| Material | Aluminium |
| Typ | Kryoförvaringsrör |
| Kvantitet | 1/Pk., 50/Cs. |
| Längd (engelska) | 11.31 in. |
| Längd (metrisk) | 29 cm |