Läs mer
Thermo Scientific™ Förvaringsrör
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10410803
Typ:
Cryo Cane Coder
Kryoförvaringsrör
Design:
Kodare
Standard
Stegad
Längd (metrisk):
29 cm
30 cm
Ej tillämpligt
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 12
Paket med 50
Produktkod. 10410803
Brand: Thermo Scientific™ DS50200000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förvara olika kryolagringsrör i dessa förvaringsrör, tillgängliga i standard- eller stegformat för att rymma en mängd olika ampullstorlekar och -designer.
Lagra Thermo Scientific™ Nalgene™ eller Thermo Scientifc™ Nunc™ kryolagringsrör i Thermo Scientific™ Förvaringsrör, tillgängliga i standardformat eller stegformat för att rymma en mängd olika ampullstorlekar och -designer.
  • Kan förvara rör skyddade med Thermo Scientific™ CryoFlex™ slang
  • Kompatibel med färgkodare som fästs i änden av käppen och kan skrivas på för snabb identifiering och lagerhantering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Design Kodare
Färg Vitt
Material Aluminium
Typ Cryo Cane Coder
Kvantitet 100/Pk., 100/Cs.
Längd (metrisk) Ej tillämpligt