Läs mer
Thermo Scientific™ Förvaringsrörskydd
Typ:
Cryo förvaringsbox
Flaskhållare
Rörlindning
Kvantitet:
100/förp., 100/c:er.
15/förp., 300/st.
200/Förp., 200/Cs.
350/Förpackning, 350/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 200
Paket med 350
Beskrivning
Ge dina kryogena förvaringsrör och flaskor extra skydd när det behövs med Thermo Scientific™ Storage Tube Protection tillbehör. Skydda till exempel dina prover när du lagrar i flytande eller ångfas kväve, eller när du skickar prover. Dessa kryogena förvaringstillbehör, såsom tubomslag, hylsor och miniboxar, har säker hantering i åtanke.
- Heat shrink/pinch each end of the Nunc Cryoflex tubing around cryostorage tubes to prevent leakage of liquid nitrogen into the tubes during storage
- Transparent Nunc Cryosleeve tubing fits any Thermo Scientific Nunc or Nalgene™ cane and provides extra security during handling and submersion of tubes into the liquid phase without the tubes touching the liquid nitrogen
- Nunc Cryotube Mini-boxes are ideal for storing small quantities of samples and shipping with a friction fit lid and durable high-impact polystyrene construction to protect samples
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Nunc CryoFlex Tube Wrap, 500 mm, 14 mm ID |
| Diameter (metrisk) Inre | 14 mm |
| Höjd (metrisk) | 500 mm |
| Kvantitet | 15/förp., 300/st. |
| Typ | Rörlindning |