Läs mer
Thermo Scientific™ Förvaringsrörskydd
Produktkod. 11371625
Typ:
Cryo förvaringsbox
Flaskhållare
Rörlindning
Kvantitet:
100/förp., 100/c:er.
15/förp., 300/st.
200/Förp., 200/Cs.
350/Förpackning, 350/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 200
Paket med 350
Produktkod. 11371625
Brand: Thermo Scientific™ 343958
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Ge dina kryogena förvaringsrör och flaskor extra skydd, till exempel vid frakt eller förvaring i flytande eller ångfas kväve med dessa förvaringstillbehör.
Ge dina kryogena förvaringsrör och flaskor extra skydd när det behövs med Thermo Scientific™ Storage Tube Protection tillbehör. Skydda till exempel dina prover när du lagrar i flytande eller ångfas kväve, eller när du skickar prover. Dessa kryogena förvaringstillbehör, såsom tubomslag, hylsor och miniboxar, har säker hantering i åtanke.
  • Heat shrink/pinch each end of the Nunc Cryoflex tubing around cryostorage tubes to prevent leakage of liquid nitrogen into the tubes during storage
  • Transparent Nunc Cryosleeve tubing fits any Thermo Scientific Nunc or Nalgene™ cane and provides extra security during handling and submersion of tubes into the liquid phase without the tubes touching the liquid nitrogen
  • Nunc Cryotube Mini-boxes are ideal for storing small quantities of samples and shipping with a friction fit lid and durable high-impact polystyrene construction to protect samples
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Nunc CryoFlex Tube Wrap, 500 mm, 14 mm ID
Diameter (metrisk) Inre 14 mm
Höjd (metrisk) 500 mm
Kvantitet 15/förp., 300/st.
Typ Rörlindning