Läs mer
Thermo Scientific™ Förvaringsflaskor
Produktkod. 11543740
Volym (metrisk):
2 ml
4 ml
8 ml
12 ml
16 ml
22 ml
40 ml
Färg:
Bärnsten
Clear
Klart
Vit, Klar, Clear
Vitt
Vitt, Klart
White
Kvantitet:
100
100 Caps
100 injektionsflaskor
100 kapslar
100 septa
200
200 (injektionsflaska och kapsyler säljs separat)
200 injektionsflaskor
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 200
Stängningsstorlek:
13-425
15 mm
15-425
18 mm
18-400
20-400
24 mm
24-400
8-425
Produktkod. 11543740
Brand: Thermo Scientific™ 16SV
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Förvara dina prover i dessa flaskor för att eliminera läckage av joner samtidigt som du bibehåller ett konsekvent pH under hela provets livslängd. Thermo Scientific™ National™ och Thermo Scientific™ Chromacol™ Provförvaringsflaskor med skruvgänga är tillverkade av överlägsen kvalitet 33 expansionsborosilikat klart (Typ1, KlassA) eller 51A bärnstensfärgat (Typ1, KlassB) glas. Förvaringsflaskor sträcker sig från 2 till 40mL.
Förvara dina prover i dessa flaskor för att eliminera läckage av joner samtidigt som du bibehåller ett konsekvent pH under hela provets livslängd. Thermo Scientific™ National™ och Thermo Scientific™ Chromacol™ Provförvaringsflaskor med skruvgänga är tillverkade av överlägsen kvalitet 33 expansionsborosilikat klart (Typ 1, Klass A) eller 51A bärnstensfärgat (Typ 1, Klass B) glas. Förvaringsflaskor sträcker sig från 2mL till 40mL.
  • PTFE-lined solid-top storage caps
  • PTFE on film/foam backing offers broad chemical resistance
  • Not autoclavable
Order as individual sample storage vials and closures or as unassembled convenience kits.
Unassembled convenience kits saves time during sample preparation.
  • Solid-top convenience kits include matched quantities of vials and screw caps with pre-assembled septa.
  • Open-top convenience kits contain shrink-wrapped vials and separately packaged caps and septa in polybags.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 18-400 Screw Vial, 16 mL
Diameter (metrisk) Inre 21 mm
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 21 mm
Material Glass
Volym (metrisk) 16 ml
Basstil Flat Bottom
Volym (metrisk) Totalt 16 mL
Höjd (metrisk) 70 mm
Kvantitet 200
Typ Screw Cap
Markeringspunkt No
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.