Läs mer
Thermo Scientific™ Storerooms
Beskrivning
Organisera dina förnödenheter och spara värdefullt bänkutrymme med Thermo Scientific™ National™ 8mm standard öppningsskruvgänga flaska förråd. Förråd finns i sex och nio lådmodeller. Miniförrådet med sex lådor rymmer 500 flaskor och förslutningar; Förrådet i full storlek med nio lådor rymmer 2000 flaskor och förslutningar. Beställ ett tomt skåp eller ett fullt lager med flaskor och förslutningar.
- Mini Storeroom has 6 drawers; each drawer contains 100 packs of vials or septa
- Full size storeroom has 9 deep drawers with a capacity of 2000 vials and seals
- Stackable cabinet constructed of heavy-gauge steel
- With metal shelves and injection-molded drawers
- Storeroom can be restocked as product is consumed
Includes:Prestocked with 3000 each of: clear vials and preassembled clear crimp seals with FEP/red rubber septa
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsfärg | Silver |
| Beskrivning | NSC Six-Drawer Mini Storeroom, Clear I-D Vial, PTFE/RR Seals |
| Diameter (metrisk) Inre | 12 mm |
| Färg | Clear |
| Material | Glass, PTFE |
| Förslits | No |
| Volym (metrisk) | 2 mL |
| Septum | PTFE/RR Seals |
| Inkluderar | Injektionsflaska: C4011-1W, Förslutning: C4011-1AP |
| Antal per förpackning | 1 |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.