missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Modellbuffertlösningar, WTW™

Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mL
Förpackningsstorlek:
50ml
Beskrivning
- Tekniska buffertlösningar för pH 4,01
- Finns i praktiska 50 ml flaskor inklusive doseringsanordning
- Alla moderna tekniska buffringslösningar går att spåra till NIST (National Institute of Standards and Technology, USA )
- Deras noggrannhet är± 0,03 pH
- Varje flaska har sin egen partireferens med utgångsdatum
Specifikationer
Specifikationer
| pH | 4 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 50 mL |
| Förpackning | Flaska |
| Spårbarhet till NIST | Yes |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering