Läs mer
Gosselin™ Raka behållare
Kapacitet (metrisk):
60 ml
125 ml
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Stängningsfärg:
Blått
Rött
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 380
Paket med 700
Beskrivning
- Splitterbeständig polypropen är speciellt utformad för användning inom livsmedels-, mejeri- och bryggeriindustrin
- LDPE skruvlock ingår
- Läcksäker innerläpp förhindrar fall mellan gängorna
- Sterilitetssäkringsnivå baserad på ISO 11137 : STERIL SAL 10-3
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Provburk |
| Förslutning ingår | Ja |
| Material | Polypropen |
| Form | Rak, cylindrisk |
| Sterilitet | Sterila |
| Kapacitet (metrisk) | 125 ml |
| Certifikat och efterlevnad | CE, IVD, ISO 11137 |
| Stängningsfärg | Rött |
| Stängningsmaterial | LDPE |
| Förslutningstyp | Skruvlock |
| Visa mer |