Läs mer
Gosselin™ Raka behållare
Produktkod. 15498824
Kapacitet (metrisk):
60 ml
125 ml
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Stängningsfärg:
Blått
Rött
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 380
Paket med 700
Produktkod. 15498824
Brand: Gosselin™ TP52C011
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Designad för provinsamling, lagring och transport till laboratorier. Gosselin™ Raka behållare har ett tätt lock.
  • Splitterbeständig polypropen är speciellt utformad för användning inom livsmedels-, mejeri- och bryggeriindustrin
  • LDPE skruvlock ingår
  • Läcksäker innerläpp förhindrar fall mellan gängorna
  • Sterilitetssäkringsnivå baserad på ISO 11137 : STERIL SAL 10-3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Provburk
Förslutning ingår Ja
Material Polypropen
Sterilitet Icke-steril
Kapacitet (metrisk) 125 ml
Certifikat och efterlevnad CE, IVD, ISO 11137
Stängningsfärg Blått
Stängningsmaterial LDPE
Förslutningstyp Skruvlock
Färg Naturlig
Diameter (metrisk) 52 mm
För användning med (applikation) Bakteriologiska tillämpningar
Höjd (metrisk) 74 mm
Inkluderar Skruvlock av LDPE med tät inre läpp
Märka Ingen etikett
Antal per förpackning 380/Pk.