Läs mer
Gosselin™ Raka behållare med skruvlock
Kapacitet (metrisk):
40 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Beskrivning
- Tillverkad av naturlig polypropen
- Inkluderar läckagesäker röd LDPE-skruvlock
- CE-märkning: CE, IVD
- Livsmedelskontakt : Råvaran är kompatibel med förordning EC N 1935/°2004
- Sterilitetssäkringsnivå baserad på ISO 11137 : Noll
- Förpackad monterad
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Provburk |
| Förslutning ingår | Ja |
| Material | Polypropen |
| Form | Rak |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Kapacitet (metrisk) | 40 ml |
| Stängningsfärg | Rött |
| Stängningsmaterial | LDPE |
| Förslutningstyp | Skruvlock |
| Färg | Klart |
| Visa mer |