Läs mer
Lenz Laborglasintrumente™ Raka mottagare adaptrar
Produktkod. 11913531
Trådstorlek:
GL 18
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11913531
Brand: Lenz Laborglasintrumente™ 05272011
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mottagaradaptrar med avloppsspets
  • Mottagaradaptrar enl. enligt DIN 12594
  • Med NS-hylsa och NS-kon
  • Med avloppsspets
  • Vakuumanslutning: gänga GL18
  • Tillverkad av DURAN™ slang
Specifikationer
Konstorlek NS 19/26
Material Duran Slang
Kvantitet 1
Standard konisk led nr. NS 19/26
Trådstorlek GL 18