Läs mer
Fisherbrand™ Raksidiga burkar med vita polypropenlock
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
240 mL
480 mL
950 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Paket med 36
Paket med 48
Paket med 72
Beskrivning
- Genomskinlig och hållbar
- Burkar är idealiska för förvaring och insamling av prover och laboratoriematerial
- Bred hals och raka sidor underlättar enkel återhämtning av innehållet
- Polypropen ger större tolerans mot höga temperaturer än HDPE och bättre kontakttydlighet
- Har bred hals och raka sidor för att underlätta återhämtning av innehållet
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 60 mL |
| Kapacitet (engelska) | 2 oz. |
| Färg | Naturlig |
| Diameter (metrisk) yttre hals | 50 mm |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 47 mm |
| För användning med (applikation) | Stora fasta prover och möjliggör fullständig borttagning av innehåll |
| Inkluderar | Lock |
| Höjd (metrisk) med stängning | 48 mm |
| Material | Polypropen |
| Kvantitet | 48 |
| Visa mer |