Läs mer
Gosselin™ Raka provbehållare med blått lock
Kapacitet (metrisk):
40 ml
60 ml
180 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 264
Paket med 700
Beskrivning
- Klar och brottsäker polypropen (PP)
- Finns i olika storlekar och kvantiteter
- Färgkodade skruvlock
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Provbehållare |
| Förslutning ingår | Ja |
| Material | Polypropen |
| Form | Rak |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Kapacitet (metrisk) | 40 ml |
| Stängningsfärg | Blått |
| Förslutningstyp | Skruvlock |
| Färg | Klart |
| Märka | Ingen etikett |
| Visa mer |