Läs mer
Gosselin™ Raka provbehållare med rött lock
Produktkod. p-7146332
Kapacitet (metrisk):
60 ml
180 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Paket med 600
Produktkod. 15438824
Brand: Gosselin™ TP35C052
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CORNING GOSSELIN™ Rak behållare, provflaskor, PP finns i olika storlekar och kvantiteter, och är tillgängliga sterila och icke-sterila.
  • Klar och brottsäker polypropen (PP)
  • Finns i olika storlekar och kvantiteter
  • Färgkodade skruvlock
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Provbehållare
Förslutning ingår Ja
Material Polypropen
Form Rak
Sterilitet Sterila
Kapacitet (metrisk) 60 ml
Stängningsfärg Rött
Förslutningstyp Skruvlock
Färg Klart
Märka Ingen etikett
nr per ärende 600/Cs.
Antal per förpackning 30/bricka